Documentos Principais
65980
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Methylbutanol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(S)-(−)-2-Methyl-1-butanol, Active amyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12O
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Beilstein:
1718809
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D −6.3±0.5°, c = 10% in ethanol
índice de refração
n/D 1.41
n20/D 1.411
p.e.
129-131 °C (lit.)
densidade
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.811 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
chave InChI
QPRQEDXDYOZYLA-YFKPBYRVSA-N
Descrição geral
rest mainly 3-methyl-1-butanol
Aplicação
(S)-(-)-2-Methylbutanol can be used as a reactant to prepare:
  • Methylbutyl-2-(3-thienyl)acetate (MBTA) by esterification reaction with 3-thiophene acetic acid in the presence of an acid catalyst.
  • (2S)-2-Methyl-1-butanesulfenyl chloride by reacting with thioacetic acid using Mitsunobu reaction conditions.
  • (+)-Violapyrone C and (-)-myxalamide A.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
108.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
42.5 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Concise Total Synthesis of (-)-Myxalamide A
Fujita K et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(29), 7271-7274 (2012)
Total Synthesis and Configurational Validation of (+)-Violapyrone C
Lee JS, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(21), 4472-4476 (2014)