Documentos Principais
330523
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Pentanol
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Beilstein:
4652311
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
3 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]25/D −13°, neat
temperatura de autoignição
657 °F
Lim. expl.
9 %
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
119-120 °C (lit.)
densidade
0.809 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
chave InChI
JYVLIDXNZAXMDK-RXMQYKEDSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3