W399809
2-Methyl-1-butanol
≥99%, FG
Sinônimo(s):
2-methylbutan-1-ol, 2-methylbutanol, 2-methylbutyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
densidade de vapor
3 (vs air)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
725 °F
Lim. expl.
10 %
índice de refração
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
p.e.
130 °C mmHg (lit.)
densidade
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
alcohol; whiskey; wine-like
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
<li><strong>Comparative study of two indoor microbial volatile pollutants, 2-Methyl-1-butanol and 3-Methyl-1-butanol, on growth and antioxidant system of rice (Oryza sativa) seedlings.</strong>: This article evaluates the impact of 2-methyl-1-butanol and its structural isomer on the growth and stress responses of rice seedlings, offering insights into the environmental and biological effects of these compounds (Nguyen DK et al., 2024).</li>
</ul>
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
108.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W399809-1KG-K | 4061835567515 |
W399809-20KG-K | 4061835567522 |
W399809-SAMPLE | |
W399809-SAMPLE-K | 4061837537882 |
W399809-1KG | |
W399809-20KG | |
W399809-8KG | |
W399809-8KG-K | 4061837537875 |