Documentos Principais
W278408
Sigma-Aldrich
Nonanoic acid
≥96%, FG
Sinônimo(s):
Acid C9, Pelargonic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7COOH
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Número FEMA:
2784
Beilstein:
1752351
Número CE:
Conselho da Europa nº:
29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
8.029
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
waxy; cheesy; tallow
grau:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 1010
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 315
densidade de vapor
5.5 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥96%
Lim. expl.
9 %
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
268-269 °C (lit.)
pf
9 °C (lit.)
densidade
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
waxy; cheesy; tallow
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nonanoic acid occurs naturally in Pelargonium L′Her. It one of the flavor constituents of cooked rice, acerola fruit, licorice and yogurt.
Aplicação
Nonanoic acid has been used as a standard for the quantification of odorant compounds in French mimosa absolute oil by GC-Sniffing.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Volatile flavor components of licorice.
Frattini C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 25(6), 1238-1241 (1977)
Alternative management of roadside vegetation.
Barker AV & Prostak RG.
HortTechnology, 19(2), 346-352 (2009)
Chemical composition of French mimosa absolute oil.
Perriot R, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(3), 1844-1849 (2010)
Volatile flavor compounds in yogurt: a review
Cheng H.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 50(10), 938-950 (2010)
Volatile flavor constituents of acerola (Malpighia emarginata DC.) fruit.
Pino JA & Marbot R.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(12), 5880-5882 (2001)