W278430
Nonanoic acid
natural, 98%, FG
Sinônimo(s):
Acid C9, Pelargonic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Olea europaea
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.315
FDA 21 CFR 178.1010
densidade de vapor
5.5 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Lim. expl.
9 %
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
268-269 °C (lit.)
pf
9 °C (lit.)
densidade
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
cheesy; waxy; tallow
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W278430-1KG-K | 4061838093462 |
W278430-500G-K | 4061834404866 |
W278430-5KG-K | 4061834396994 |
W278430-SAMPLE-K | 4061837516719 |