W364401
2-Methylbutyl acetate
99%, FG
Sinônimo(s):
2-methyl-1-butanol acetate, 2-methylbutyl ethanoate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
p.e.
138 °C/741 mmHg (lit.)
densidade
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
banana; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-6(2)5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
XHIUFYZDQBSEMF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W364401-180KG-K | 4061837520976 |
W364401-1KG | |
W364401-4KG | |
W364401-SAMPLE | |
W364401-1KG-K | 4061837520983 |
W364401-4KG-K | 4061837520990 |
W364401-9KG | |
W364401-9KG-K | 4061837521003 |
W364401-SAMPLE-K | 4061837521010 |