Documentos Principais
8.06031
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-butanol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Methyl-1-butanol, 2-Methylbutyl alcohol, sec-Butyl carbinol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(CH3)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
205-289-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
4.3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
340 °C
potência
4170 mg/kg LD50, oral (Rat)
2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.2-10.3 % (v/v)
pH
7 ( in H2O)
pf
-70 °C
temperatura de transição
flash point 42.5 °C
solubilidade
36 g/L
densidade
0.82 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CC)C
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.819
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
108.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42.5 °C - closed cup