B85919
2-Butanol
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
sec-Butyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
12.5 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
761 °F
Lim. expl.
9.8 %
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for general lab use)
índice de refração
n20/D 1.397 (lit.)
p.e.
98 °C (lit.)
pf
−115 °C (lit.)
densidade
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a precursor to produce 2-butanone in presence of KMnO4 oxidant and CPC (N-cetylpyridinium chloride) micellar catalyst.
- In the production of CH3NH3PbI3 perovskite films.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?