PHR1563
2-Butanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2-Butanol, sec-Butyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1081829
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
12.5 mmHg ( 20 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Lim. expl.
9.8 %
embalagem
ampule of 3x1.2 mL
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.397 (lit.)
p.e.
98 °C (lit.)
pf
−115 °C (lit.)
densidade
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)