Key Documents
402893
Sigma-Aldrich
1-propanol
ACS reagent, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Álcool propílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
60.10
Beilstein:
1098242
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.05
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
700 °F
Lim. expl.
13.7 %
Impurezas
≤0.0004 meq/g Titr. acid
≤0.01% ethanol
≤0.01% methanol
≤0.03% Carbonyl compounds (as C2H5CHO)
≤0.05% CH3CHOHCH3
≤0.05% isopropanol
≤0.2% water
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
pb
97 °C (lit.)
pf
−127 °C (lit.)
solubilidade
H2O: passes test
water: soluble
densidade
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O 1-propanol é um álcool primário que pode ser produzido pela oxidação de hidrocarbonetos alifáticos. É amplamente utilizado como solvente orgânico nos setores farmacêutico, químico e alimentício.
Aplicação
O 1-Propanol pode ser usado como solvente na:
  • Reação de Henry catalisada por enzimas de aldeídos aromáticos e nitroalcanos para sintetizar β-nitroálcoois.
  • Reações de acoplamento cruzado Suzuki-Miyaura catalisadas por Pd de haletos de arila e ácidos arilborônicos para sintetizar compostos de bifenila.
  • Reação de acoplamento cruzado de nitrilas e aminas para produzir iminas secundárias.
  • Síntese de filmes finos de ZnO pelo método sol-gel.
  • Extração de retardadores de chama bromados de materiais poliméricos residuais.
  • Síntese de compósito de polianilina/nanopartículas magnéticas.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
2-propanol ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
190764
2-propanol
1-propanol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1570406
1-propanol
1-propanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1208
1-propanol
Ciclo-hexano ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
179191
Ciclo-hexano
n-Propyl Alcohol GR
Supelco
PX1815
n-Propyl Alcohol
3-Pentanol 98%
Sigma-Aldrich
P8025
3-Pentanol
Yu Deng et al.
Metabolic engineering, 13(5), 570-577 (2011-07-16)
Biofuel production from renewable resources can potentially address lots of social, economic and environmental issues but an efficient production method has yet to be established. Combinations of different starting materials, organisms and target fuels have been explored with the conversion
Vibrational spectra of liquid 1-propanol.
Michniewicz N, et al.
Journal of Molecular Structure, 887(1), 180-186 (2008)
Growth of thin rubrene single crystals from 1-propanol solvent.
Matsukawa T, et al.
Journal of Crystal Growth, 312(2), 310-313 (2010)
Exploration of the morphological transition phenomenon of polyaniline from microspheres to nanotubes in acid-free aqueous 1-propanol solution in a single polymerization process.
Huang YF and Lin CW.
Polymer International, 59(9), 1226-1232 (2010)
Highly c-axis oriented ZnO thin film using 1-propanol as solvent in sol-gel synthesis.
Popa M, et al.
Materials Letters, 92, 267-270 (2013)