Documentos Principais
PX1815
Supelco
n-Propyl Alcohol
GR
Sinônimo(s):
n-Propyl Alcohol, 1-Propanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H8O
Número CAS:
Peso molecular:
60.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-746-9
pressão de vapor
19 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
resíduo de evaporação
≤0.01%
cor
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
96.5-98 °C/1013 hPa
pf
-127 °C
temperatura de transição
flash point 15 °C
densidade
0.8 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
GR
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de análise
Assay (GC): 98.0% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.01% max
Form: Clear liquid
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
1-propanol for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.01024
1-propanol
Propyl acetate 99%
Sigma-Aldrich
133108
Propyl acetate
terc-Butanol anhydrous, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471712
terc-Butanol
1-Butanol anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
281549
1-Butanol
2-propanol anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
278475
2-propanol
Propionic acid ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
402907
Propionic acid
Metanol anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
322415
Metanol