MAK068
MPO Colorimetric Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinônimo(s):
Myeloperoxidase Colorimetric Activity Assay Kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric tests
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
cancer; cardiovascular diseases; hematological disorder
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MPO(4353)
mouse ... MPO(17523)
rat ... MPO(303413)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Adequação
Princípio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C