MAK568
Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinônimo(s):
MDA Assay, TBARS Assay, Thiobarbituric Acid Reactive Substance Assay
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Nível de qualidade
método de detecção
colorimetric
fluorometric
doença(s) relevante(s)
diabetes; cancer; cardiovascular diseases; neurological disorders; endocrinological disorders
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Características e benefícios
Click here to download a calculator excel file
Adequação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C