densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
25 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
842 °F
Lim. expl.
1.7 %, 37 °F
8 %
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
p.e.
102 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Identification and biotransformation analysis of volatile markers during the early stage of Salmonella contamination in chicken.: This study highlights the role of propyl acetate in identifying volatile organic compounds as markers for early Salmonella contamination in poultry products, using sophisticated analytical techniques to ensure food safety (Wang et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?