Documentos Principais
8.03183
Sigma-Aldrich
Propyl acetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Propyl acetate, Acetic acid propyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-686-1
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥98% (GC)
p.e.:
101.5 °C/1013 hPa
pressão de vapor:
33 hPa ( 20 °C)
pressão de vapor
33 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
430 °C
potência
9370 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.7-8 % (v/v)
p.e.
101.5 °C/1013 hPa
pf
-95 °C
temperatura de transição
flash point 14 °C
solubilidade
21.2 g/L
densidade
0.89 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCC)C(=O)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.888
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.8 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7