densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
25 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
842 °F
Lim. expl.
1.7 %, 37 °F
8 %
Impurezas
≤0.01% Acetic acid (free acid)
≤0.1% Water
resíduo de evaporação
≤0.01%
cor
APHA: ≤15
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
p.e.
102 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Geranyl acetate synthesis by lipase-catalyzed transesterification in supercritical carbon dioxide.