grau
ACS reagent
densidade de vapor
4 (vs air)
pressão de vapor
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
790 °F
Lim. expl.
7.6 %
técnica(s)
tissue processing: suitable
Impurezas
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.0016 meq/g Titr. acid
≤0.1% water
≤0.2% C4H9OH
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
p.e.
124-126 °C (lit.)
pf
−78 °C (lit.)
densidade
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?