Documentos Principais
W217514
Sigma-Aldrich
Isobutyl acetate
natural, ≥97%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Acetic acid isobutyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOCH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número FEMA:
2175
Beilstein:
1741909
Número CE:
Conselho da Europa nº:
195c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.005
NACRES:
NA.21
grau
FG
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
>4 (vs air)
pressão de vapor
15 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
793 °F
Lim. expl.
10.5 %
índice de refração
n20/D 1.39 (lit.)
pH
6.7 (20 °C, 5 g/L)
p.e.
115-117 °C (lit.)
pf
−99 °C (lit.)
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
apple; banana; fruity; ethereal; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural occurrence: Apple, banana, cocoa, fig, grape, grape brandy, pear, pineapple, sherry, strawberry and wine.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 10 ppm
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1441-1442 (1997)
Microbial production of scent and flavor compounds
Carroll AL, et al
Current Opinion in Biotechnology, 37, 8-15 (2016)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1441-1442 (1997)
H Hellquist et al.
Acta oto-laryngologica, 96(5-6), 495-500 (1983-11-01)
Industrial workers more and more frequently seek medical advice for nasal and sinus symptoms that they attribute to occupational exposure. The present study comprised 10 paint-sprayers exposed to solvents (primarily toluene and isobutylacetate) and dust. The working environment was checked
Bayram Yilmaz et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 22(4), 791-796 (2006-09-19)
Occupational exposure and sniffing of toluene-based organic solvents is an important public health problem. In this study, we have investigated the effects of paint thinner inhalation on testosterone synthesis and secretion in the male rat. A control group inhaled normal
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W217514-1KG-K4061837876295
W217514-4KG-K4061837876301
W217514-SAMPLE-K4061837876318
W217514-1KG
W217514-4KG
W217514-9KG
W217514-9KG-K
W217514-SAMPLE