W263613
Linalyl acetate
natural, ≥96%, FG
Sinônimo(s):
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate, Bergamol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
botanical
grau
FG
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
6.8 (vs air)
pressão de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥96%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
220 °C (lit.)
densidade
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
green; woody; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
chave InChI
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Evaluation and estimation of diuretic activity of the linalyl acetate in the rats.: Focuses on the pharmacological effects of linalyl acetate, testing its diuretic activity in rats, which could lead to new therapeutic applications in medicine (Rafique et al., 2024).
- Characterization of bergamot essential oil: chemical, microbiological and colloidal aspects.: Investigates the components of bergamot essential oil, including linalyl acetate, assessing its chemical properties and potential microbiological uses, supporting its diverse applications in cosmetics and therapeutics (Cordeiro et al., 2024).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W263613-100G | |
W263613-1KG-K | 4061837877063 |
W263613-SAMPLE | |
W263613-SAMPLE-K | 4061837877070 |
W263613-100G-K | 4061837877056 |
W263613-1KG | |
W263613-4KG | |
W263613-4KG-K |