W217417
Butyl acetate
natural, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
n-Butyl acetate, Butyl ethanoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
4 (vs air)
pressão de vapor
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
790 °F
Lim. expl.
7.6 %
índice de refração
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
p.e.
124-126 °C (lit.)
pf
−78 °C (lit.)
densidade
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
banana; green; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Emission factors and source profiles of volatile organic compounds from the automobile manufacturing industry.: The study investigates the emission factors of various volatile organic compounds, including butyl acetate, from the automobile manufacturing sector, providing data crucial for environmental monitoring and regulation (You et al., 2024).
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W217417-100G-K | 4061837876257 |
W217417-1KG | |
W217417-1KG-K | 4061837876264 |
W217417-4KG-K | 4061837876271 |
W217417-9KG-K | |
W217417-SAMPLE-K | 4061837876288 |