Documentos Principais
8.20557
Sigma-Aldrich
Isobutyl acetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Isobutyl acetate, Acetic acid isobutyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOCH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-745-1
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
17 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
510 °C
potência
13400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>17400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.4-10.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
5 (20 °C, 4 g/L in H2O)
p.e.
116-118 °C/1013 hPa
pf
-99 °C
temperatura de transição
flash point 18 °C
solubilidade
7 g/L
densidade
0.87 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.872
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4