Key Documents
8.20560
Sigma-Aldrich
Isopropyl acetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Isopropyl acetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOCH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-561-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
61 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
460 °C
potência
6750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.8-8 % (v/v)
pb
88-90 °C/1013 hPa
pf
-73 °C
temperatura de transição
flash point 4 °C
densidade
0.87 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
chave InChI
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Isopropyl acetate can be used as an:
  • Acyl donor in stereoselective biotransformations of chiral amines.
  • Alkylating agent for the isopropylation of phenols due to its easy chemisorption on the Bronsted acid sites to form alkyl cations and the release of acetic acid in the reaction that can stabilize the charged structure of phenol.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.871 - 0.873
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
5 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Isopropyl 2-ethoxyacetate-an efficient acylating agent for lipase-catalyzed kinetic resolution of amines in batch and continuous-flow modes
Olah M, et al.
Tetrahedron, 72, 7249-7255 (2016)