8.05740
2-Mercaptoetanol
for synthesis
Sinônimo(s):
ββ-Mercaptoetanol, 2-Hidroxietilmercaptano, BME, Tioetilenoglicol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.69 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
295 °C
potência
98-162 mg/kg LD50, oral (Rat)
112-224 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
18 %
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
14.3 M (pure liquid)
índice de refração
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
p.e.
157 °C (lit.)
pf
<-50 °C
temperatura de transição
flash point 70.5 °C
densidade
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup