Documentos Principais
444203
Millipore
2-Mercaptoetanol
A disulfide-reducing agent.
Sinônimo(s):
ββ-Mercaptoetanol, 2-Hidroxietilmercaptano, BME, Tioetilenoglicol
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
773648
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161504
NACRES:
NA.25
grau:
Molecular Biology
Ensaio:
≥99% (GC)
p.e.:
157 °C (lit.)
pressão de vapor:
1 mmHg ( 20 °C)
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.69 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
Lim. expl.
18 %
adequação da reação
reagent type: reductant
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
concentração
14.3 M (pure liquid)
índice de refração
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
p.e.
157 °C (lit.)
pf
<-50 °C
densidade
1.12 g/cm3 at 20 °C
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
Absorção
≤0.31 at 280 nm
≤1.50 at 260 nm
atividade externa
DNases, proteases, RNases, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A disulfide-reducing agent.
A disulfide-reducing agent. Reagent commonly used in organic synthesis (aborsorbance: ≤1.50 at 260 nm; ≤0.31 at 280 nm).
Aplicação
O BME é adequado para reduzir as ligações dissulfeto de proteínas antes da eletroforese em gel de poliacrilamida, e costuma ser incluído no tampão de amostra para SDS-PAGE a uma concentração de 5%. A clivagem intermolecular (entre subunidades) das ligações dissulfeto possibilita a separação independente das subunidades de uma proteína por SDS-PAGE. A clivagem intramolecular (dentro da subunidade) das ligações dissulfeto permite que as subunidades fiquem completamente desnaturadas, de tal forma que cada peptídeo migre conforme o comprimento da sua cadeia, sem influência da estrutura secundária.
Advertência
Toxicity: Toxic (F)
Outras notas
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Heart
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup