Documentos Principais
137151
SAFC
2-Mercaptoetanol
EMPROVE® EVOLVE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
ββ-Mercaptoetanol, 2-Hidroxietilmercaptano, BME, Tioetilenoglicol
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
773648
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161504
densidade de vapor
2.69 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
forma
liquid
Lim. expl.
18 %
concentração
14.3 M (pure liquid)
99.0-101.0 % (w/w)
Impurezas
≤1.0% related substances (GC) 2,2-Dithiodiethanol
índice de refração
n20/D 1.500 (lit.)
pb
157 °C (lit.)
densidade
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
corresponds for identity (IR)
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Aplicação
O BME é adequado para reduzir as ligações dissulfeto de proteínas antes da eletroforese em gel de poliacrilamida, e costuma ser incluído no tampão de amostra para SDS-PAGE a uma concentração de 5%. A clivagem intermolecular (entre subunidades) das ligações dissulfeto possibilita a separação independente das subunidades de uma proteína por SDS-PAGE. A clivagem intramolecular (dentro da subunidade) das ligações dissulfeto permite que as subunidades fiquem completamente desnaturadas, de tal forma que cada peptídeo migre conforme o comprimento da sua cadeia, sem influência da estrutura secundária.
Nota de análise
purity (GC) ≥99.0%
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup