125938
Dibutyl phosphite
96%
Sinônimo(s):
Butyl phosphite, Butyl phosphonate, Di-n-butyl hydrogen phosphite, Di-n-butyl phosphite, Dibutoxyphosphine oxide, Dibutyl hydrogen phosphite, Dibutyl phosphonate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Impurezas
≤1% butanol
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
p.e.
118-119 °C/11 mmHg (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 7.3 g/L at 25 °C
densidade
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCO[PH](=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O3P/c1-3-5-7-10-12(9)11-8-6-4-2/h12H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
NFJPGAKRJKLOJK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
244.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
118 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
125938-100ML | 4061838723765 |
125938-500ML | 4061837654824 |
125938-5ML |