544000
5-Hexynoic acid
97%
Sinônimo(s):
4-Ethynylbutyric acid, 5-Hexyn-1-oic acid
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
p.e.
224-225 °C (lit.)
densidade
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCC#C
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h1H,3-5H2,(H,7,8)
chave InChI
VPFMEXRVUOPYRG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 5-hexynoic acid methyl ester
- 5,6-dicarba-closo-dodecaboranyl hexynoic acid
- 5,8,11-dodecatriynoic acid
- 5-isocyanato-1-pentyne
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?