764167
Alkyne-PEG5-acid
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, Acetylene-PEG5-acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H24O7
Número CAS:
Peso molecular:
304.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
alkyne
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C#CCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C14H24O7/c1-2-4-17-6-8-19-10-12-21-13-11-20-9-7-18-5-3-14(15)16/h1H,3-13H2,(H,15,16)
chave InChI
GWIACWQVTBMVEI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Alkyne-PEG5-acid may be used in the synthesis of peptide nucleic acid (PNA) oligomers that can conjugate with vitamin B12 via Cu-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition in order to study if vitamin B12 to transport PNA oligonucleotides into bacterial cells.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Vitamin B 12 as a carrier of peptide nucleic acid (PNA) into bacterial cells.
Rownicki M, et al.
Scientific Reports, 7(1), 7644-7644 (2017)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
764167-10MG | 4061833230886 |
764167-25MG | 4061833230893 |