Documentos Principais
JKA4095
Sigma-Aldrich
Alkyne-PEG5K
average Mn 5,000, alkyne
Sinônimo(s):
Alkyne-PEG-Alkyne, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
HCCCH2NHCOCH2O(CH2CH2O)nCH2CH2OCH2CONHCH2CCH
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome do produto
Alkyne-PEG5K-Alkyne, average Mn 5,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 5,000
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Descrição geral
Alkyne-PEG-Alkyne. Click PEG crosslinking reagent for reaction with azide groups.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Artigos
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.