Documentos Principais
76318
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)heptaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Sinônimo(s):
Azido-PEG-amine (n=8)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H38N4O8
Número CAS:
Peso molecular:
438.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥90% (oligomer purity)
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
amine
azide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C18H38N4O8/c19-1-3-23-5-7-25-9-11-27-13-15-29-17-18-30-16-14-28-12-10-26-8-6-24-4-2-21-22-20/h1-19H2
chave InChI
ZSFGTBJYBWJOLZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)heptaethylene glycol may be used for the surface functionalization of bicompartmental poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) fibers and particles via surface-selective click chemistry for synthesizing spatioselectively modified particles and fibers that can be employed in various biomedical applications.
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)heptaethylene glycol may be used for the chemical modification of biocompatible polymeric particles.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Spatioselective Modification of Bicompartmental Polymer Particles and Fibers via Huisgen 1, 3?Dipolar Cycloaddition
Bhaskar S, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 29(20), 1655-1660 (2008)