Key Documents
901155
Sigma-Aldrich
17-Azido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-amine
Sinônimo(s):
2-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H26N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
306.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
forma
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
índice de refração
n/D 1.473
densidade
1.10 g/mL
grupo funcional
amine
azide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H26N4O5/c13-1-3-17-5-7-19-9-11-21-12-10-20-8-6-18-4-2-15-16-14/h1-13H2
chave InChI
SVPBRIZYFJFLOL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)