238058
Ruthenium(IV) oxide
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ruthenium dioxide
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: ruthenium
densidade
6.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ru]=O
InChI
1S/2O.Ru
chave InChI
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a catalyst for hydrogen evolution reaction.
- In the preparation of thin-film supercapacitors.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.