17758
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine
technical, ≥90% (GC)
Sinônimo(s):
1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane, 2-{2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy}ethylamine, O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)diethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (GC)
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n20/D 1.470
densidade
1.10 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
azide
cadeia de caracteres SMILES
NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H18N4O3/c9-1-3-13-5-7-15-8-6-14-4-2-11-12-10/h1-9H2
chave InChI
FPVCVHVTMPCZTH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?