Documentos Principais
901138
Sigma-Aldrich
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-amine
Sinônimo(s):
2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H22N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
262.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: linker
índice de refração
n/D 1.45
densidade
1.10 g/mL
grupo funcional
amine
azide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H22N4O4/c11-1-3-15-5-7-17-9-10-18-8-6-16-4-2-13-14-12/h1-11H2
chave InChI
ZMBGKXBIVYXREN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-amine is an azide with polyethylene glycol-like characteristics that can be used to prepare fluorescent polymer particles via enzymatic miniemulsion polymerization and copper (I) catalyzed click reaction approach. It is also used as a reactant to synthesize α-aryl-α-diazoamides by aminolysis of N-succinimidyl α-aryl-α-diazoacetates.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A green approach for the synthesis of fluorescent polymer particles by combined use of enzymatic miniemulsion polymerization with clickable surfmer and click reaction
Kohri Michinari, et al.
Transactions of the Materials Research Society of Japan, 39(1), 57-60 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
901138-5G4061833341742