Key Documents
901152
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethane
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H17N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
203.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
índice de refração
n/D 1.446
densidade
1.02764 g/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)