Documentos Principais
901130
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-azidoethoxy)ethane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12N6O2
Número CAS:
Peso molecular:
200.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Formulário
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.47
densidade
1.15 g/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H12N6O2/c7-11-9-1-3-13-5-6-14-4-2-10-12-8/h1-6H2
chave InChI
OHZGAFKSAANFAS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)