Documentos Principais
901136
Sigma-Aldrich
1,17-Diazido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane
Sinônimo(s):
1,5-bis[(5-azidopentyl)oxy]pentane, 1-Azido-2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethane, 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl bis-azide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H24N6O5
Número CAS:
Peso molecular:
332.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: click chemistry
índice de refração
n/D 1.4716
densidade
1.13194 g/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H24N6O5/c13-17-15-1-3-19-5-7-21-9-11-23-12-10-22-8-6-20-4-2-16-18-14/h1-12H2
chave InChI
OQHIMLOZSDFRID-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)