791016
RockPhos
97%
Sinônimo(s):
2-Di(tert-butyl)phosphino-2′,4′,6′-triisopropyl-3-methoxy-6-methylbiphenyl, Di-tert-butyl(2′,4′,6′-triisopropyl-3-methoxy-6-methyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)phosphine
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
pf
121-131 °C
grupo funcional
phosphine
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C(OC)C=C1
InChI
1S/C31H49OP/c1-19(2)23-17-24(20(3)4)28(25(18-23)21(5)6)27-22(7)15-16-26(32-14)29(27)33(30(8,9)10)31(11,12)13/h15-21H,1-14H3
chave InChI
CVLLAKCGAFNZHJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
It can also be employed in the:
- 2-fluroethoxylation of bromo-chalcones in the presence of palladium catalyst.
- Conversion of aryl chlorides into aryl methoxides using RockPhos Pd G3 as a catalyst.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
791016-2G | 4061833341001 |
791016-500MG | 4061833242919 |