Key Documents
796530
Sigma-Aldrich
TrixiePhos Pd G3
Sinônimo(s):
Mesyl(2-(di-tert-butylphosphino)-1,1′-binaphthyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H44NO3PPdS
Número CAS:
Peso molecular:
768.25
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
Nível de qualidade
Características
generation 3
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
150-155 °C (decompose with no melt)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C(C=CC=C1)C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2.CC(C)(C)P(C3=CC=C4C(C=CC=C4)=C3C5=CC=CC6=C5C=CC=C6)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H31P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-27(2,3)29(28(4,5)6)25-19-18-21-13-8-10-16-23(21)26(25)24-17-11-14-20-12-7-9-15-22(20)24;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h7-19H,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
chave InChI
VEUUEPDQCSBCQL-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
tBuXPhos 98%
Sigma-Aldrich
638080
tBuXPhos
XPhos Pd G3 98%, 1:1 MTBE adduct
Sigma-Aldrich
763381
XPhos Pd G3
Artigos
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.