Documentos Principais
750190
Sigma-Aldrich
Dichloro[bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether]palladium(II)
95%
Sinônimo(s):
Pd-117
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H28Cl2OP2Pd
Número CAS:
Peso molecular:
715.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
powder
pf
243-250 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pd]Cl.O(c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H28OP2.2ClH.Pd/c1-5-17-29(18-6-1)38(30-19-7-2-8-20-30)35-27-15-13-25-33(35)37-34-26-14-16-28-36(34)39(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32;;;/h1-28H;2*1H;/q;;;+2/p-2
chave InChI
VYOUBMJFTDMKRR-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Dichloro[bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether]palladium(II) is a palladium(II) complex containing two chloride ligands and two (2-(diphenylphosphino)phenyl)ether ligands coordinated to the palladium center. It is used as a catalyst for the cross-coupling reaction of 2-brom-1,3-dienes to prepare high stereoselectivity of conjugated Z, E dienes.
Aplicação
Dichloro[bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether]palladium(II) is used as an efficient catalyst in the coupling reaction.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
For convenient trifluoromethylation of aryl iodides.
Trifluoromethylations H
Aldrichimica Acta, 2, 0-0 null