Documentos Principais
900278
Sigma-Aldrich
AdCyBrettPhos
Sinônimo(s):
2-(Adamantylcyclohexylphosphino)-2’,4’,6’-triisopropyl-3,6-dimethoxybiphenyl, Cyclohexyl adamantyl(2’,4’,6’-triisopropyl-3,6-dimethoxybiphenyl-2-yl)phosphine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H57O2P
Número CAS:
Peso molecular:
588.84
Código UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.22
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
pf
221-224 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
O(C1=CC=C(OC)C(=C1C=2C(=CC(=CC2C(C)C)C(C)C)C(C)C)P(C3CCCCC3)C45CC6CC(CC(C6)C4)C5)C
InChI
InChI=1S/C39H57O2P/c1-24(2)30-19-32(25(3)4)36(33(20-30)26(5)6)37-34(40-7)14-15-35(41-8)38(37)42(31-12-10-9-11-13-31)39-21-27-16-28(22-39)18-29(17-27)23-39/h14-15,19-20,24-29,31H,9-13,16-18,21-23H2,1-8H3
chave InChI
AMESLWUOCNKBCL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
AdCyBrettPhos can be used as a ligand in the Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Hong Zhang et al.
Organic letters, 20(6), 1580-1583 (2018-02-24)
Two catalyst systems are described, which together provide mild and general conditions for the Pd-catalyzed C-O cross-coupling of primary alcohols. For activated substrates, such as electron-deficient aryl halides, the commercially available ligand L2 promotes efficient coupling for a variety of