915378
AdBrettPhos Pd G6 Br
Sinônimo(s):
AdBrettPhos OAC precatalyst Br
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder or crystals
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Aplicação
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.