Documentos Principais
916455
Sigma-Aldrich
AlPhos Pd G6 OTf
Sinônimo(s):
AlPhos OAC precatalyst OTf
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C60H71F10O4PPdS
Número CAS:
Peso molecular:
1215.65
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
cadeia de caracteres SMILES
[Pd+]c%10ccc(cc%10)C(F)(F)F.Fc1c(c(c(c(c1CCCC)F)F)c2c(c(c(cc2C(C)C)C(C)C)c3c(c(ccc3)OC)P([C@]87C[C@H]9C[C@@H](C8)C[C@@H](C7)C9)[C@]54C[C@H]6C[C@@H](C5)C[C@@H](C4)C6)C(C)C)F.FC(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
Aplicação
AlPhos Pd G6 OTf is a G6 Buchwald precatalyst. The G6 precatalysts are air-stable, palladium-based oxidative addition complexes (OACs) that offer an alternative to the previously developed classes of palladacycle precatalysts. Unlike previous generations, the bulkiest biarylphosphine ligand precatalysts are readily prepared. These precatalysts have been shown to be effective for many reactions, including C-N, C-O, and C-F cross couplings.
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)