Key Documents
900331
Sigma-Aldrich
VPhos
95%
Sinônimo(s):
2-Dicyclohexylphosphino-2′-methoxy-4′,6′-di-tert-butylbiphenyl, 4,6-Di-tert-butyl-2′-dicyclohexylphosphino-2-methoxybiphenyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H49OP
Número CAS:
Peso molecular:
492.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: click chemistry
pf
113-118 °C
grupo funcional
phosphine
Aplicação
As the Pd G4 complex, this ligand from the Buchwald group offers best-in-class performance in the micellar aqueous Negishi coupling of heterocyclic alkyl bromides.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)