677280
sSPhos
Sinônimo(s):
SPhos (water soluble), Sodium 2′-dicyclohexylphosphino-2,6-dimethoxy-1,1′-biphenyl-3-sulfonate hydrate, [1,1′-Biphenyl]-3-sulfonic acid, 2′-(dicyclohexylphosphino)-2,6-dimethoxy- sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].COc1ccc(c(OC)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H35O5PS.Na.H2O/c1-30-22-17-18-24(33(27,28)29)26(31-2)25(22)21-15-9-10-16-23(21)32(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20;;/h9-10,15-20H,3-8,11-14H2,1-2H3,(H,27,28,29);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
MAPQBSXKBDVINV-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.