792470
Me3(OMe)tBuXPhos
96% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Di-t-butylphosphino-4-methoxy-3,5,6-trimethyl-2′,4′,6′-tri-i-propylbiphenyl, [~1:1 mixture with regioisomer, 2-Di-t-butylphosphino-5-methoxy-3,4,6-trimethyl-2′,4′,6′-tri-i-propylbiphenyl]
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96% (HPLC)
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
pf
125-135 °C
grupo funcional
phosphine
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)