900620
4MetBuXPhos Pd G3
Sinônimo(s):
Methanesulfonato (2-di-tert-butylphosphino-3,4,5,6-tetramethyl-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1-biphenyl)(2′-amino-1,1′-biphenyl-2-yl) palladium(II)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
Características
generation 3
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
O=S(=O)([O-][Pd+2]1([C-]=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC3[NH2]1)[P](C4=C(C=5C(=CC(=CC5C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(=C(C(=C4C)C)C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C
InChI
InChI=1S/C33H53P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-19(2)26-17-27(20(3)4)30(28(18-26)21(5)6)29-24(9)22(7)23(8)25(10)31(29)34(32(11,12)13)33(14,15)16;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h17-21H,1-16H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;-1;;+2/p-1
chave InChI
XHETXDRRRUEBJH-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900620-250MG | 4061833250600 |