Documentos Principais
901151
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-ethoxyethoxy)ethane
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
159.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
índice de refração
n/D 1.4374
densidade
0.99954 g/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=[N-])=NCCOCCOCC
InChI
1S/C6H13N3O2/c1-2-10-5-6-11-4-3-8-9-7/h2-6H2,1H3
chave InChI
LNBSTMISALASFG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
83 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)