903434
Pomalidomide-PEG6-butyl azide
≥95%
Sinônimo(s):
Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Pomalidomide-2-2-2-2-2-2-6-N3, 24-azido-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-3,6,9,12,15,18-hexaoxatetracosanamide, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Produtos recomendados
ligand
pomalidomide
Ensaio
≥95%
forma
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
azide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCN=[N+]=[N-])=O)=O)NC1=O
Aplicação
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.