902691
Hydroxy-PEG5-t-butyl ester
Sinônimo(s):
tert-Butyl 1-hydroxy-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oate, HO-PEG5-CO-OtBu
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n/D 1.448
densidade
1.071
grupo funcional
ester
hydroxyl
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC(C)(C)C)CCOCCOCCOCCOCCOCCO
Aplicação
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)